D(-)-Sorbitol ≥70%
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: D(-)-Glucitol
KRAF10095.4700EA 161 EUR InStock
KRAF10095.4700
D(-)-Sorbitol ≥70%
D(-)-Sorbitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/21/2299721.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité