D(-)-Sorbitol FP, liquide, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, E420, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
1.02975.9050 1.02975.9270
1.02975.9050EA 905 EUR InStock
1.02975.9050 1.02975.9270
D(-)-Sorbitol FP, liquide, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, E420, SAFC®
D(-)-Sorbitol
Sorbitol FP liquid (sorbitol syrup, non crystallizing)
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité