D(+)-Glucose monohydraté pour la microbiologie pH 6 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08342.9025EA 0 EUR InStock
1.08342.9010 1.08342.9025
D(+)-Glucose monohydraté pour la microbiologie pH 6 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Millipore®
D(+)-Glucose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198,17 g/mol
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité