D(+)-Raffinose pentahydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18313.18EA 107 EUR InStock
A18313.18 A18313.09
D(+)-Raffinose pentahydraté ≥99%
D(+)-Raffinose pentahydraté
Formule: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
MW: 594,52 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C
Densité: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00071590
Numéro CAS: 17629-30-0
Merck Index: 14,8096
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité