D(+)-Raffinose pentahydraté ≥98.0%, Ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
J392-100GEA 385 EUR InStock
J392-100G
D(+)-Raffinose pentahydraté ≥98.0%, Ultrapure
D(+)-Raffinose pentahydraté
Formule: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
MW: 594,52 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1.516 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071590
Numéro CAS: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic <0.00005%
Heavy Metals <0.001%
Iron <0.0005%
Purity (HPLC) 98.0%
Residue on Ignition 0.1%
Solubility (10%, water) PASS
Specific Rotation (10%, Water) +103 to +107 °
Water Content (KF) 13.0 – 17.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité