L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Heat transfer liquids, Kryo 95
Fournisseur: LAUDA
LZB330 LZB130 LZB230
LAUDLZB330EA 2500 EUR InStock
LAUDLZB330 LAUDLZB130 LAUDLZB230
Heat transfer liquids, Kryo 95
Liquides pour bains à circulation
Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed cold oil superimposed circuits has no direct contact with ambient air.
  • Boiling point: >190 °C
  • Density: 855 kg / m³
  • Solvents used are petrol, acetone, alcohols
Recommended temperature range: –95 to +60 °C (open system) and –95 to +160 °C (closed system).
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type Plage de température Point d'éclair Viscosité Couleur Point de combustion Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Kryo 95* –95...60 °C > 64 °C 1.6 mm²/s incolore –111 °C 5 L LAUDLZB130
Kryo 95* –95...60 °C > 64 °C 1.6 mm²/s incolore –111 °C 10 L LAUDLZB230
Kryo 95* –95...60 °C > 64 °C 1.6 mm²/s incolore –111 °C 20 L LAUDLZB330
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité