Heat transfer liquids, therm 250
Fournisseur: LAUDA
LZB322 LZB122 LZB222
461-2908EA 4740 EUR InStock
461-2908 461-2120 461-2907
Heat transfer liquids, therm 250
Liquides pour bains à circulation
These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Durability
  • Simple and safe handling
  • Reliability, suitable for long-term operation
Recommended temperature range: 50 to 250 °C (open system).
* Denotes silicone oil
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité