Heat transfer liquids, Kryo 60
Fournisseur: LAUDA
LZB102 LZB202 LZB302
461-2853EA 782 EUR InStock
461-2853 461-2859 461-2871
Heat transfer liquids, Kryo 60
Liquides pour bains à circulation
These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Durability
  • Simple and safe handling
  • Reliability, suitable for long-term operation
Recommended temperature range: –60 to +60 °C (open system).
* Denotes silicone oil
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité