L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Restriction enzymes, NdeI, Fermentas
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ER0581 ER0582 ER0585
ER0581EA 40.62 EUR InStock
ER0581 ER0582 ER0585
Restriction enzymes, NdeI, Fermentas
Réactifs pour acides nucléiques Restriction Enzymes
NdeI restriction enzyme recognises CA^TATG sites and cuts at 37 °C in O buffer (Isoschizomers: FauNDI).
  • Used for molecular cloning, restriction site mapping, genotyping, southern blotting, RFLP and SNP.
Superior quality, stringent quality control and industry leading manufacturing process
Convenient colour-coded five buffer system
BSA premixed in reaction buffers
Wide selection of restriction endonuclease specificities
Information de livraison: Supplied with universal Tango buffer for double-digestions.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité