D(+)-Octaacétate de saccharose pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22144.0250EA 59.8 EUR InStock
8.22144.0250 8.22144.9999 8.22144.9014
D(+)-Octaacétate de saccharose pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
D(+)-Octaacétate de saccharose
Formule: C₂₈H₃₈O₁₉
MW: 678,6 g/mol
Point de fusion: 80…83 °C
Densité: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006623
Numéro CAS: 126-14-7
Merck Index: 12,09052
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 82 - 87 °C
Molar Mass 678.59 g/mol
Boiling Point 250 °C (1.3 hPa)
Synonyms Octaacetylsucrose
Hill Formula C28H38O19
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité