D(+)-Saccharose
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16901100EA 51.4 EUR InStock
EHERC16901100
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,3 g/mol
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
Merck Index: 13,08966
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité