D(+)-Saccharose Reag. Ph. Eur., Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07687.0250 1.07687.1000 1.07687.5000
1.07687.0250EA 33 EUR InStock
1.07687.0250 1.07687.1000 1.07687.5000
D(+)-Saccharose Reag. Ph. Eur., Millipore®
D(+)-Saccharose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=981e9e9d095c317aff7570ea56dedff6f08af5a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité