D(+)-Saccharose, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
27480.294EA 83 EUR InStock
27480.294 27480.360
D(+)-Saccharose, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
D(+)-Saccharose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=981e9e9d095c317aff7570ea56dedff6f08af5a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acidity Max. 0.005 meq/g
Specific optical rotation (26 %; water) 66.4 - 66.8 °
Glucose Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 80 ppm
Insolubility in water Max. 30 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 0.05 %
Reducing sugars (calculated as C6H12O6) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
N (Nitrogen) Max. 20 ppm
SO3 (as SO2) Max. 15 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité