D(+)-Tréhalose, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
309870250 309871000 309875000
ACRO309870250EA 122 EUR InStock
ACRO309870250 ACRO309871000 ACRO309875000
D(+)-Tréhalose, anhydre 99%
D(+)-Tréhalose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 203 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006628
Numéro CAS: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Merck Index: 12,09713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (on dry basis)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98.5 % (ELSD) on dry basis
Specific optical rotation +194° to +200° (20°C, 589 nm) (c=7, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité