D(+)-Galactose
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13996500EA 57.7 EUR InStock
EHERC13996500
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 527 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…169 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00151230
Numéro CAS: 59-23-4
Merck Index: 13,04356
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/21/2302121.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité