D(+)-Galactose ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
24333.183EA 0 EUR InStock
24333.183 24333.296
D(+)-Galactose ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
D(+)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 527 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…169 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151230
Numéro CAS: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
Specific optical rotation (10 %; water) 79 - 82 °
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Loss on drying (100°C) Max. 1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité