D(+)-Glucose, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
101174YEA 25.1 EUR InStock
101174Y 101176K 10117HV 101175P
D(+)-Glucose, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 146 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR Spectrum Passes test
Specific optical rotation (10 %; water) 52.5 - 53.3 °
Ignition residue (SO₄) Max. 0.03 %
Insolubility in water Max. 30 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
SO₃ (as SO₂) Max. 5 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 25 ppm
As (Arsenic) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité