D(+)-Glucose, anhydre 97.5-102.0% Ph. Eur., USP
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: D-GlucoseDextrose anhydreGlucose
28450BFEA 407 EUR InStock
28450BF 284508W 284504S
D(+)-Glucose, anhydre 97.5-102.0% Ph. Eur., USP
D(+)-Glucose
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 146 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
Merck Index: 14,04459
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance:
White or almost white crystalline powder Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 μg/g
Residual solvents Unlikely by manuf.process
Residues of metal catalysts or reagents Unlikely by manuf.process
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 1 ppm
Co (Cobalt) Max. 1 ppm
Hg (Mercury) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
V (Vanadium) Max. 1 ppm
Conforms to Ph.Eur./USP Passes test
Ph.Eur. specifications:
Assay (on anhydrous) [Ph.Eur.] 97.5 --> 102.0 %
Identification A [Ph.Eur.] 52.5 --> 53.3 °
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification E Passes test Ph.Eur.
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Conductivity [Ph.Eur.] Max. 20 μS/cm
Maltose and isomaltose [Ph.Eur.] Max. 0.4 %
Maltotriose [Ph.Eur.] Max. 0.2 %
Fructose [Ph.Eur.] Max. 0.15 %
Unspecified impur. (for each) [Ph.Eur.] Max. 0.10 %
Total impurities [Ph.Eur.] Max. 0.5 %
Disregard limit [Ph.Eur.] Max. 0.05 %
Dextrin Passes test Ph.Eur.
Soluble starch, sulfite [Ph.Eur.] Max. 15 ppm
Water [Ph.Eur.] Max. 1.0 %
USP specifications:
Assay (calculated on anhydrous) [USP] 97.5 --> 102.0 %
Identification A Passes test USP
Identification B Passes test USP
Identification C [USP] Max. 1.0 %
Maltose and isomaltose [USP] Max. 0.4 %
Maltotriose [USP] Max. 0.2 %
Fructose [USP] Max. 0.15 %
Unspecified impurities (for each) [USP] Max. 0.10 %
Total impurities [USP] Max. 0.5 %
Disregard limit [USP] Max. 0.05 %
Colour and clarity of solution Passes test USP
Conductivity (25°C) [USP] Max. 20 μS/cm
Dextrin Passes test USP
Soluble starch, sulfites [USP] Max. 15 ppm
For info:
Residues of metal catalysts or reagents Conforms to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité