D(+)-Glucose
Fournisseur: Roth Carl
X997.1 X997.2 X997.3 X997.5
ROTHX997.1EA 19.5 EUR InStock
ROTHX997.1 ROTHX997.2 ROTHX997.3 ROTHX997.5
D(+)-Glucose
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 146 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=7f9909c8b42e4ddcc29b1bd00833348c57686a91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité