D(+)-Mannose 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
150600010 150600250 150601000 150600025
ACRO150600010EA 833 EUR InStock
ACRO150600010 ACRO150600250 ACRO150601000 ACRO150600025
D(+)-Mannose 99+%
D(+)-Mannose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133 °C
Densité: 1,539 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064122
Numéro CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.45 %
HPLC ≥99.0 %
Appearance of solution (10 % in water) Clear
Bacterial endotoxins (LAL-test) 0.5 E.U. in 1 ml of a 0.1% soln.
Specific optical rotation +13.5° to +14.9° (20°C, 589 nm) (c=10, water) (after 24 hours, on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité