D(+)-Mannose
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14752300EA 59.6 EUR InStock
EHERC14752300
D(+)-Mannose
D(+)-Mannose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133 °C
Densité: 1,539 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064122
Numéro CAS: 3458-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité