D(+)-Xylose ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10643.0E A10643.22 A10643.36
A10643.0EEA 739 EUR InStock
A10643.0E A10643.22 A10643.36
D(+)-Xylose ≥98%
D(+)-Xylose
Purity: 98+% CAS No.: 58-86-6 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Cryst powder Density: 1.525 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1562108 Merck Reference: 14,10087 Optical Rotation: +19° (c=10 in water + NH4OH) MDL No.: MFCD00151475
Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…151 °C
Densité: 1.525
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151475
Numéro CAS: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 14,10087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité