D(+)-Xylose, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
29013.237EA 114 EUR InStock
29013.237
D(+)-Xylose, GPR RECTAPUR®
D(+)-Xylose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154 °C
Densité: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00151475
Numéro CAS: 58-86-6
Merck Index: 13,10142
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/28/2302128.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting point 145 - 150 °C
Specific optical rotation (10 %; water) 18 - 20 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Loss on drying (100°C) Max. 0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité