D(-)-Arabinose ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10357.09 A10357.18 A10357.30 A10357.PG
A10357.09EA 35 EUR InStock
A10357.09 A10357.18 A10357.30 A10357.PG
D(-)-Arabinose ≥99%
D(-)-Arabinose
Purity: 99% CAS No.: 10323-20-3 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 1723079
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135608
Numéro CAS: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité