D(-)-Arabinose ≥99%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0210069991 0210069925 0210069980
ICNA0210069991EA 1821 EUR InStock
ICNA0210069991 ICNA0210069925 ICNA0210069980
D(-)-Arabinose ≥99%, en poudre
D(-)-Arabinose
D-( -)-Arabinose is a D-ribose analogue present in sugar polymers such as the arabinogalatans of mycobacterial cell walls and plant tissues. It is a substrate used to identify, differentiate and characterise arabinose isomerase(s) that have commercial value in the production of tagatose, a low calorie sweetener.
D-Arabinose is a reducing sugar. It is a pentose analog of D-ribose that is a constituent of mycobacterial cell wall arabinogalactans. It is also a substrate for D-erythroascorbic acid synthesis in yeast.
Soluble in water (50 mg/ml) giving clear, colourless to faint yellow solution.
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135608
Numéro CAS: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité