D(-)-Fructose 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
161350010 161350025 161355000 161350100
ACRO161350010EA 88 EUR InStock
ACRO161350010 ACRO161350025 ACRO161355000 ACRO161350100
D(-)-Fructose 99%
D(-)-Fructose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…105 °C (dec.)
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (70°C, 4 hrs) (Vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
Additional info 5-Hydroxymethylfurfural and rel. compounds: Passes
Appearance of solution Passes test
Specific optical rotation -91.0° to -93.5° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O/NH3) (After 30 min, On dry substance)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Foreign sugars Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité