D(-)-Fructose ≥99%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
0226-1KGEA 81.7 EUR InStock
0226-1KG 0226-5KG 0226-12KG
D(-)-Fructose ≥99%, Haute Pureté
D(-)-Fructose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…110 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b7558f89edf5a510410c383e1da6b2e89ccf17&vid=3ef183bf6d7a20360c09d7ffd529fd2a227d04c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic <= 0.0001%
Calcium & Magnesium <= 0.005%
Chloride <= 0.018%
Heavy Metals (as Pb) <= 0.0005%
Loss on Drying <= 0.5%
Purity >= 99%
Residue on Ignition <= 0.5%
Sulphate <= 0.025%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité