D(-)-Fructose ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: D(-)-Lévulose
103674YEA 157 EUR InStock
103674Y
D(-)-Fructose ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
D(-)-Fructose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…110 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
Merck Index: 13,04295
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/14/2299614.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Spec.opt.rot.(10 %;water)(on anhydrous) -93.5 to -91.0 °
Glucose Max. 0.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Zn (Zinc) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité