D(-)-Fructose
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: D(-)-Lévulose
EHERC13947500EA 51.4 EUR InStock
EHERC13947500
D(-)-Fructose
D(-)-Fructose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…110 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
Merck Index: 13,04295
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/14/2299614.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité