D(-)-Fructose Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
24282.290EA 69.6 EUR InStock
24282.290 24282.368 24282.461
D(-)-Fructose Ph. Eur.
D(-)-Fructose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…110 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colourless crystals
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Identification D Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) -93.5 to -91 deg
Foreign sugars Passes test
5-Hydroxymethylfurfural + related subst. Passes test
Ba (Barium) Passes test
Lead in sugars Max. 0.5 ppm
Water Max. 0.5 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité