D(-)-Fructose, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: D(-)-Lévulose
24975.294EA 56 EUR InStock
24975.294
D(-)-Fructose, GPR RECTAPUR®
D(-)-Fructose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…110 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
Merck Index: 13,04295
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/14/2299614.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Specific optical rotation (10 %; water) -94 to -90 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité