L(+)-Arabinose 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Pectinose, Pectin Sugar
104980250 104981000 104985000
ACRO104980250EA 58 EUR InStock
ACRO104980250 ACRO104981000 ACRO104985000
L(+)-Arabinose 99+%
L(+)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…160 °C
Densité: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006609
Numéro CAS: 87-72-9
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation after 24 h
Sodium (Na) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité