L(+)-Arabinose ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11921.18 A11921.30
A11921.18EA 90.8 EUR InStock
A11921.18 A11921.30
L(+)-Arabinose ≥99%
L(+)-Arabinose
Purity: 99% CAS No.: 87-72-9 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 155-160° Beilstein Reference: 1723085 Merck Reference: 14,761 Optical Rotation: +104° (c=10 in water, 24h) MDL No.: MFCD00067709
Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…160 °C
Densité: 1.585 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067709
Numéro CAS: 5328-37-0
EINECS: 201-767-6
Merck Index: 14,761
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité