L(+)-Arabinose, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Pectinose, Pectin Sugar
178680-100 178680-25
178680-100EA 356 EUR InStock
178680-100 178680-25
L(+)-Arabinose, Millipore®
L(+)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Densité: 1.585 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067709
Numéro CAS: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité