L(+)-Arabinose
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10297500EA 74.4 EUR InStock
EHERC10297500
L(+)-Arabinose
L(+)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Densité: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00067709
Numéro CAS: 5328-37-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/52/2302452.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité