L(-)-Galactose ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21448.MC B21448.ME
B21448.MCEA 121 EUR InStock
B21448.MC B21448.ME
L(-)-Galactose ≥98%
L(-)-Galactose
Purity: 98% CAS No.: 15572-79-9 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 163-165° Beilstein Reference: 1724622
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063833
Numéro CAS: 15572-79-9
EINECS: 239-630-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité