TRITON™ X-100 10% dans l'eau
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Danger
54561-1 54561-2 54561-3
BMOL54561-1EA 0 EUR InStock
BMOL54561-1 BMOL54561-2 BMOL54561-3
TRITON™ X-100 10% dans l'eau
TRITON™ X-100
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: ∼1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité