L(-)-Glucose 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
241920010 241922500 241920050 241920250
ACRO241920010EA 64.7 EUR InStock
ACRO241920010 ACRO241922500 ACRO241920050 ACRO241920250
L(-)-Glucose 98%
L(-)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00148913
Numéro CAS: 921-60-8
EINECS: 213-068-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -50° to -54° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O, NH3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité