L(-)-Glucose, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17496.03 A17496.06
A17496.03EA 117 EUR InStock
A17496.03 A17496.06
L(-)-Glucose, anhydre 98%
L(-)-Glucose
Purity: 98% CAS No.: 921-60-8 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 148-157° Beilstein Reference: 1724626
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148913
Numéro CAS: 921-60-8
EINECS: 213-068-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité