L(-)-Mannose 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
227590010 227592500 227590050
ACRO227590010EA 137 EUR InStock
ACRO227590010 ACRO227592500 ACRO227590050
L(-)-Mannose 99+%
L(-)-Mannose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136021
Numéro CAS: 10030-80-5
EINECS: 233-080-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -13.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=4, water, NH3)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité