L(-)-Xylose 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
225990050 225990250 225991000
ACRO225990050EA 50.6 EUR InStock
ACRO225990050 ACRO225990250 ACRO225991000
L(-)-Xylose 99+%
L(-)-Xylose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151096
Numéro CAS: 609-06-3
EINECS: 210-174-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -18° to -20° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O) (after 24 h)
Loss on ignition ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité