Gentamicine, sulfate (sel)
Fournisseur: Serva
Danger
22185.01 22185.02 22185.03
SERA22185.01EA 0 EUR InStock
SERA22185.01 SERA22185.02 SERA22185.03
Gentamicine, sulfate (sel)
Gentamicine, sulfate (sel)
Point de fusion: 218…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité