Néomycine, sulfate (sel)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15500900EA 108 EUR InStock
EHERC15500900
Néomycine, sulfate (sel)
Néomycine, sulfate (sel)
Formule: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
MW: 908,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150827
Numéro CAS: 1405-10-3
Merck Index: 12,06542
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité