Streptomycine sulfate
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
A1852.0025 A1852.1000
A1852.0025EA 36 EUR InStock
A1852.0025 A1852.1000
Streptomycine sulfate
Streptomycine sulfate
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité