Streptomycine sulfate
Fournisseur: Molekula
MOLE17865212-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17865212-100G
Streptomycine sulfate
Streptomycine sulfate
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457,4 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité