Cellulose MN 301 pour CCM
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
816250.1 816250.5
MANA816250.1EA 107 EUR InStock
MANA816250.1 MANA816250.5
Cellulose MN 301 pour CCM
Cellulose
Cellulose adsorbent for thin-layer chromatography.
  • Native fibrous cellulose
  • Standard grade
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Fibre length (95 %) 2 – 20 μm
Average degree of polymerization 400 – 500
Specific surface acc. to Blaine 15000 cm²/g
Fe ≤20 ppm
Cu ≤6 ppm
P ≤7 ppm
CH₂Cl₂ extract ≤0,25 %
Residue on ignition at 850 °C ≤1500 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité