Cellulose, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
22184-250G-FEA 114 EUR InStock
22184-250G-F
Cellulose, Supelco®
Cellulose
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342,3 g/mol
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
Merck Index: 13,01977
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité