Agar, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Agar Agar
A10752.0E A10752.22 A10752.36
A10752.0EEA 664 EUR InStock
A10752.0E A10752.22 A10752.36
Agar, en poudre
Agar
CAS No.: 9002-18-0 Molecular Formula: (C12H18O9)X Physical Form: Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless Merck Reference: 14,184 MDL No.: MFCD00081288
Point de fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081288
Numéro CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 14,184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité