Agar pour bactériologie
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Agar AgarAgar-agar
J637-2.5KGEA 661 EUR InStock
J637-2.5KG J637-1KG J637-500G
Agar pour bactériologie
Agar
Agar, a solidifying agent used in bacteriology which consists of unbranched polysaccharides of galactose subunits derived from algae or seaweed.
  • Agar for the growth of bacteria and fungi
  • Typically used at concentrations of 1 to 2% in solid media preparation
Point de fusion: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00081288
Numéro CAS: 9002-18-0
Merck Index: 13,00184
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/91/2298191.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Cendre ≤6.5 %
Gel Point (1.5%) 32 – 38 °C
Gel Strength (1.5%) 550 – 950 g/cm²
Métaux lourds ≤0.002
Perte à la dessication ≤12 %
Point d‘ébullition 80 – 90 °C
Pass Thru 60 Mesh ≥90 %
Turbidity (Nephelos) ≤40
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité