Agar
Fournisseur: Serva
Synonyms: Agar AgarAgar-agar
SERA11396.02EA 0 EUR InStock
SERA11396.02 SERA11396.04 SERA11396.03
Agar
Agar
Point de fusion: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00081288
Numéro CAS: 9002-18-0
Merck Index: 13,00184
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/91/2298191.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité